Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR7075-100G
OR7075-25G
APOSOR7075-100GEA
3000
SEK
APOSOR7075-100G
APOSOR7075-25G
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆O₂S MW: 178.22 g/mol Smältpunkt: 238…240 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00051636 CAS nummer: 6314-28-9 |