2-Amino-3-iodopyridine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR7027-25G OR7027-5G OR7027-100G
APOSOR7027-25GEA 1150 SEK
APOSOR7027-25G APOSOR7027-5G APOSOR7027-100G
2-Amino-3-iodopyridine 99%
2-Amino-3-iodopyridine
Formel: C₅H₅IN₂
Smältpunkt: 87…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01651885
CAS nummer: 104830-06-0