4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7023-1G OR7023-250MG OR7023-5G
APOSOR7023-1GEA 2075 SEK
APOSOR7023-1G APOSOR7023-250MG APOSOR7023-5G
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
Smältpunkt: 68…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08436037
CAS nummer: 889676-36-2