1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70187-100G OR70187-25G
APOSOR70187-100GEA 2575 SEK
APOSOR70187-100G APOSOR70187-25G
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Kokpunkt: 94…96 °C/1mmHg
Densitet: 1,079 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016857
CAS nummer: 3319-15-1