2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70171-100G OR70171-25G
APOSOR70171-100GEA 260 SEK
APOSOR70171-100G APOSOR70171-25G
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 98%
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Kokpunkt: 102…103 °C/3,75mmHg
Densitet: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040710
CAS nummer: 7473-98-5