2,5-Dibromobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR70160-1G OR70160-5G OR70160-10G
APOSOR70160-1GEA 260 SEK
APOSOR70160-1G APOSOR70160-5G APOSOR70160-10G
2,5-Dibromobenzaldehyde
2,5-Dibromobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O
Smältpunkt: 88…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00462864
CAS nummer: 74553-29-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II