5-Amino-2-methoxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70155-1G OR70155-5G
APOSOR70155-1GEA 1400 SEK
APOSOR70155-1G APOSOR70155-5G
5-Amino-2-methoxybenzoic acid
5-Amino-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Smältpunkt: 161…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09260887
CAS nummer: 3403-47-2