3-Chlorocatechol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Chloro-2,3-dihydroxybenzene, 3-Chlorobenzene-1,2-diol
OR70152-1G OR70152-250MG OR70152-5G
APOSOR70152-1GEA 1450 SEK
APOSOR70152-1G APOSOR70152-250MG APOSOR70152-5G
3-Chlorocatechol 98%
3-Chlorocatechol
Formel: C₆H₅ClO₂
MW: 144,55 g/mol
Kokpunkt: 138 °C/20mmHg
Smältpunkt: 49 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143111
CAS nummer: 4018-65-9