4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4-Chloro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
OR70139-1G OR70139-250MG
APOSOR70139-1GEA 1475 SEK
APOSOR70139-1G APOSOR70139-250MG
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Formel: C₆H₆BClO₃
Smältpunkt: 250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10697413
CAS nummer: 915201-06-8