1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70135-1G OR70135-5G
APOSOR70135-1GEA 225 SEK
APOSOR70135-1G APOSOR70135-5G
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Smältpunkt: 162…165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07772841
CAS nummer: 29906-67-0