5-Bromobenzimidazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR70114-25G
OR70114-5G
APOSOR70114-25GEA
930
SEK
APOSOR70114-25G
APOSOR70114-5G
5-Bromobenzimidazole 98%
5-Bromobenzimidazole
Formel:
C₇H₅BrN₂ Smältpunkt: 130…134 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00160001 CAS nummer: 4887-88-1 |