3,3'-Dimethylbiphenyl
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,3'-Bitolyl, 3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
OR70107-1G OR70107-5G
APOSOR70107-1GEA 465 SEK
APOSOR70107-1G APOSOR70107-5G
3,3'-Dimethylbiphenyl
3,3'-Dimethylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₄
MW: 182,27 g/mol
Kokpunkt: 286 °C/713mmHg
Smältpunkt: 44382 °C
Densitet: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008534
CAS nummer: 612-75-9