Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70090-100G OR70090-25G OR70090-5G
APOSOR70090-100GEA 1300 SEK
APOSOR70090-100G APOSOR70090-25G APOSOR70090-5G
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Tris(4-bromophenyl)amine
Formel: C₁₈H₁₂Br₃N
MW: 482.01 g/mol
Smältpunkt: 141…143 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009665
CAS nummer: 4316-58-9