5-Bromo-2-methoxycinnamic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR7006-5G
OR7006-1G
OR7006-10G
APOSOR7006-5GEA
515
SEK
APOSOR7006-5G
APOSOR7006-1G
APOSOR7006-10G
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid 97%
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid
Formel:
C₁₀H₉BrO₃ Smältpunkt: 224…227 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00017596 CAS nummer: 40803-53-0 |