2-Bromo-3-nitrophenol 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70053-1G OR70053-25G OR70053-5G
APOSOR70053-1GEA 535 SEK
APOSOR70053-1G APOSOR70053-25G APOSOR70053-5G
2-Bromo-3-nitrophenol 97+%
2-Bromo-3-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,0100 g/mol
Smältpunkt: 114…116 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08704555
CAS nummer: 101935-40-4