4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR70052-1G
OR70052-250MG
OR70052-5G
APOSOR70052-1GEA
345
SEK
APOSOR70052-1G
APOSOR70052-250MG
APOSOR70052-5G
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Formel:
C₁₃H₁₁Br Smältpunkt: 136 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00466236 CAS nummer: 50670-49-0 |