Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR70049-1G OR70049-2.5G OR70049-250MG
APOSOR70049-1GEA 1200 SEK
APOSOR70049-1G APOSOR70049-2.5G APOSOR70049-250MG
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114.15 g/mol
Kokpunkt: 54…55 °C/7mmHg
Densitet: 1.0609 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03789633
CAS nummer: 77342-93-9