3-Amino-5-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR7004-25G OR7004-5G OR7004-100G
APOSOR7004-25GEA 1600 SEK
APOSOR7004-25G APOSOR7004-5G APOSOR7004-100G
3-Amino-5-methylpyridine
3-Amino-5-methylpyridine
Formel: C6H8N2
Kokpunkt: 155 °C/21mmHg
Smältpunkt: 59…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04112508
CAS nummer: 3430-19-1