3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70036-1G OR70036-250MG
APOSOR70036-1GEA 3025 SEK
APOSOR70036-1G APOSOR70036-250MG
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Formel: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,14 g/mol
Smältpunkt: 73…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00079720
CAS nummer: 74447-73-7