6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
OR70013-5G OR70013-1G
APOSOR70013-5GEA 570 SEK
APOSOR70013-5G APOSOR70013-1G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,2371 g/mol
Kokpunkt: 286 °C
Smältpunkt: 88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00059776
CAS nummer: 4411-80-7