2,6-Dimethylbenzylamine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR70001-5G OR70001-1G
APOSOR70001-5GEA 1525 SEK
APOSOR70001-5G APOSOR70001-1G
2,6-Dimethylbenzylamine 98%
2,6-Dimethylbenzylamine
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Kokpunkt: 111…114 °C/15mmHg
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 74788-82-2
UN: 2735
ADR: 8,II