4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6996-1G OR6996-5G OR6996-10G
APOSOR6996-1GEA 2700 SEK
APOSOR6996-1G APOSOR6996-5G APOSOR6996-10G
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₇ClO₂S
Smältpunkt: 232…235 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01319431
CAS nummer: 386715-46-4