5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6988-1G OR6988-25G
APOSOR6988-1GEA 175 SEK
APOSOR6988-1G APOSOR6988-25G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₅BrN₂O₂S
MW: 249,0851 g/mol
Smältpunkt: 158…162 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00238866
CAS nummer: 50593-92-5