2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-(1,3-Dioxoprop-2-yl)nicotinic acid
OR6985-1G OR6985-5G
APOSOR6985-1GEA 4375 SEK
APOSOR6985-1G APOSOR6985-5G
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde
Formel: C₉H₇NO₄
Smältpunkt: 275 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00216532
CAS nummer: 212755-81-2