2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(Methylsulphonyl)indoline
OR6977-5G OR6977-1G
APOSOR6977-5GEA 9425 SEK
APOSOR6977-5G APOSOR6977-1G
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole
Formel: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,26 g/mol
Smältpunkt: 129…131 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01319203
CAS nummer: 387350-92-7