3-Methylsalicylaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
OR6976-25G OR6976-100G
APOSOR6976-25GEA 1575 SEK
APOSOR6976-25G APOSOR6976-100G
3-Methylsalicylaldehyde
3-Methylsalicylaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,1479 g/mol
Kokpunkt: 209 °C
Smältpunkt: 17 °C
Densitet: 1,123 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040798
CAS nummer: 824-42-0