3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6969-1G OR6969-25G OR6969-5G
APOSOR6969-1GEA 260 SEK
APOSOR6969-1G APOSOR6969-25G APOSOR6969-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C11H14O2
Kokpunkt: 78…79 °C/1mmHg
Densitet: 1,041 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00778877
CAS nummer: 24623-65-2