3-Chlorosalicylaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-3-chlorobenzaldehyde
OR6968-1G OR6968-500MG
APOSOR6968-1GEA 820 SEK
APOSOR6968-1G APOSOR6968-500MG
3-Chlorosalicylaldehyde 98%
3-Chlorosalicylaldehyde
Formel: C₇H₅ClO₂
Smältpunkt: 52…56 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973581
CAS nummer: 1927-94-2