5-Bromo-2-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromo-2-picoline, 3-Bromo-6-picoline
OR6948-100G OR6948-25G OR6948-5G
APOSOR6948-100GEA 910 SEK
APOSOR6948-100G APOSOR6948-25G APOSOR6948-5G
5-Bromo-2-methylpyridine 98%
5-Bromo-2-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
Smältpunkt: 32…36 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00661170
CAS nummer: 3430-13-5