1-Benzyl-4-piperidone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6943-100G OR6943-25G OR6943-500G
APOSOR6943-100GEA 465 SEK
APOSOR6943-100G APOSOR6943-25G APOSOR6943-500G
1-Benzyl-4-piperidone 98%
1-Benzyl-4-piperidone
Formel: C₁₂H₁₅NO
Kokpunkt: 248 °C
Densitet: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 71 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006192
CAS nummer: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4