4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR6932-25G OR6932-5G
APOSOR6932-25GEA 295 SEK
APOSOR6932-25G APOSOR6932-5G
4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Formel: C₆H₁₃NO
Kokpunkt: 198…200 °C
Smältpunkt: 26…31 °C
Densitet: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 112 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006500
CAS nummer: 106-52-5
EINECS: 203-406-8