Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
OR6931-25G OR6931-5G
APOSOR6931-25GEA 3525 SEK
APOSOR6931-25G APOSOR6931-5G
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate 96%
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₆N₂O₂
MW: 172,23 g/mol
Kokpunkt: 118…120 °C/6mmHg
Densitet: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006484
CAS nummer: 58859-46-4
EINECS: 261-472-3