1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6913-1G OR6913-5G OR6913-25G
APOSOR6913-1GEA 855 SEK
APOSOR6913-1G APOSOR6913-5G APOSOR6913-25G
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine
Formel: C₁₁H₂₃N₃
MW: 197,33 g/mol
Kokpunkt: 119…120 °C/3mmHg
Smältpunkt: 60…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01075189
CAS nummer: 22763-65-1