1-(2-Diethylaminoethyl)piperazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6908-10G OR6908-1G OR6908-5G
APOSOR6908-10GEA 1450 SEK
APOSOR6908-10G APOSOR6908-1G APOSOR6908-5G
1-(2-Diethylaminoethyl)piperazine 97%
1-(2-Diethylaminoethyl)piperazine
Formel: C₁₀H₂₃N₃
MW: 185,31 g/mol
Kokpunkt: 84…86 °C/2mmHg
Densitet: 0,9075 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00167968
CAS nummer: 4038-92-0