4-Tolylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6888-25G OR6888-100G OR6888-5G
APOSOR6888-25GEA 295 SEK
APOSOR6888-25G APOSOR6888-100G APOSOR6888-5G
4-Tolylboronic acid
4-Tolylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₂
Smältpunkt: 256…263 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039138
CAS nummer: 5720-05-8