1-(2-Furoyl)piperazine 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6882-10G OR6882-25G
APOSOR6882-10GEA 1050 SEK
APOSOR6882-10G APOSOR6882-25G
1-(2-Furoyl)piperazine 96%
1-(2-Furoyl)piperazine
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Smältpunkt: 67…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00038831
CAS nummer: 40172-95-0