1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR6866-1G
OR6866-5G
OR6866-25G
APOSOR6866-1GEA
255
SEK
APOSOR6866-1G
APOSOR6866-5G
APOSOR6866-25G
1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
1-(4-Cyanophenyl)piperazine
Formel:
C₁₁H₁₃N₃ Smältpunkt: 83…86 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01320890 CAS nummer: 68104-63-2 |