1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1-Acetyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR6847-1G OR6847-25G OR6847-5G
APOSOR6847-1GEA 260 SEK
APOSOR6847-1G APOSOR6847-25G APOSOR6847-5G
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO₂
Smältpunkt: 164…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039691
CAS nummer: 22948-94-3