Triethyl-2-phosphonopropionate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
OR6820-25G OR6820-5G
APOSOR6820-25GEA 895 SEK
APOSOR6820-25G APOSOR6820-5G
Triethyl-2-phosphonopropionate 97%
Triethyl-2-phosphonopropionate
Formel: C₉H₁₉O₅P
MW: 238,22 g/mol
Kokpunkt: 143…144 °C/12mmHg
Densitet: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009159
CAS nummer: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4