4-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR6790-1G OR6790-5G
APOSOR6790-1GEA 290 SEK
APOSOR6790-1G APOSOR6790-5G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline 97%
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Smältpunkt: 87…88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03422516
CAS nummer: 29608-05-7
UN: 3261
ADR: 8,III