4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6782-1G OR6782-250MG
APOSOR6782-1GEA 1025 SEK
APOSOR6782-1G APOSOR6782-250MG
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Formel: C₁₅H₁₀ClN₃
MW: 267,716 g/mol
Smältpunkt: 148…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00191930
CAS nummer: 128143-89-5