2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Amino-1-(methylsulphonyl)indoline
OR6776-1G OR6776-250MG
APOSOR6776-1GEA 1125 SEK
APOSOR6776-1G APOSOR6776-250MG
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine 95+%
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine
Formel: C₉H₁₂N₂O₂S
Smältpunkt: 115…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01319362
CAS nummer: 299921-01-0