4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6745-1G OR6745-10G OR6745-5G
APOSOR6745-1GEA 1750 SEK
APOSOR6745-1G APOSOR6745-10G APOSOR6745-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂S
MW: 219.26 g/mol
Smältpunkt: 263…268 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02225088
CAS nummer: 294620-60-3