Ethyl-2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR6743-10G
OR6743-1G
OR6743-5G
APOSOR6743-10GEA
5000
SEK
APOSOR6743-10G
APOSOR6743-1G
APOSOR6743-5G
Ethyl-2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate 97%
Ethyl-2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate
Formel:
C₈H₇BrO₃S Smältpunkt: 70…71 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
22098-10-8 |