(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR6730-1G
OR6730-250MG
OR6730-5G
APOSOR6730-1GEA
1300
SEK
APOSOR6730-1G
APOSOR6730-250MG
APOSOR6730-5G
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Smältpunkt: 47…50 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04971090 CAS nummer: 114365-04-7 UN: 3259 ADR: 8,III |