2,6-Dichloro-p-cresol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR6709-1G OR6709-25G OR6709-5G
APOSOR6709-1GEA 310 SEK
APOSOR6709-1G APOSOR6709-25G APOSOR6709-5G
2,6-Dichloro-p-cresol
2,6-Dichloro-p-cresol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Kokpunkt: 231 °C
Smältpunkt: 33…39 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134679
CAS nummer: 2432-12-4
EINECS: 219-402-4