2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6705-25G OR6705-5G
APOSOR6705-25GEA 345 SEK
APOSOR6705-25G APOSOR6705-5G
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrClN
Smältpunkt: 138…139 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08445660
CAS nummer: 57381-37-0