5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6702-100G OR6702-25G OR6702-5G
APOSOR6702-100GEA 1050 SEK
APOSOR6702-100G APOSOR6702-25G APOSOR6702-5G
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
Smältpunkt: 56…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08445659
CAS nummer: 189628-37-3