2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6701-100G OR6701-25G OR6701-500G
APOSOR6701-100GEA 1125 SEK
APOSOR6701-100G APOSOR6701-25G APOSOR6701-500G
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
Smältpunkt: 66 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00462870
CAS nummer: 174265-12-4