5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6687-1G OR6687-25G OR6687-5G
APOSOR6687-1GEA 260 SEK
APOSOR6687-1G APOSOR6687-25G APOSOR6687-5G
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₇BrN₂O₂
Smältpunkt: 62…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00038016
CAS nummer: 56686-16-9